Tlačiť
Ethyl isovalerate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
150480050 150481000
ACRO150480050EA 31.73 EUR
ACRO150480050 ACRO150481000
Ethyl isovalerate 99%
Ethyl isovalerate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 131…133 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,863 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009203
Číslo CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865