Methacrylamide 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
149202500
149205000
149200025
ACRO149202500EA
45.26
EUR
ACRO149202500
ACRO149205000
ACRO149200025
Methacrylamide 98%, extra pure
Methacrylamide
Vzorec:
C₄H₇NO Mw: 85.11 Teplota varu: 215 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 108…112 °C Teplota vzplanutia: 103 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008018 Číslo CAS: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |