Tlačiť
Methacrylamide 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
149202500 149205000 149200025
ACRO149202500EA 45.26 EUR
ACRO149202500 ACRO149205000 ACRO149200025
Methacrylamide 98%, extra pure
Methacrylamide
Vzorec: C₄H₇NO
Mw: 85.11
Teplota varu: 215 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 108…112 °C
Teplota vzplanutia: 103
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008018
Číslo CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %