Tlačiť
2-Aminobenzothiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
148810050 148811000 148815000
ACRO148810050EA 36.02 EUR
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Teplota varu: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Teplota tavenia: 129…134 °C
Číslo MDL: MFCD00005785
Číslo CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %