Tlačiť
Trimethyl orthoformate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 99.88 EUR
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008483
Číslo CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
OSN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)