Tlačiť
Methyl dichloroacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148621000 148625000
ACRO148621000EA 27 EUR
ACRO148621000 ACRO148625000
Methyl dichloroacetate 99%
Methyl dichloroacetate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 143 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –52 °C
Hustota: 1,381 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Číslo MDL: MFCD00000843
Číslo CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
OSN: 2299
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4411 to 1.4431 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %