Tlačiť
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 1650.62 EUR
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
Teplota varu: 209…210 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 0,806 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008339
Číslo CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
OSN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %