Tlačiť
Octadecyltrichlorosilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 63.78 EUR
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadecyltrichlorosilane 95%
Octadecyltrichlorosilane
Vzorec: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Teplota varu: 223 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000484
Číslo CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
OSN: 1800
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %