Tlačiť
N-Methylcyclohexylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
146990050 146992500 146990010
ACRO146990050EA 34.54 EUR
ACRO146990050 ACRO146992500 ACRO146990010
N-Methylcyclohexylamine 98%
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 149 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003832
Číslo CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %