Tlačiť
Safranin O 95%, pure, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: CI 50240
146640250 146641000
ACRO146640250EA 69.8 EUR
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranin O 95%, pure, high purity biological stain
Safranin O
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
Hustota: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011759
Číslo CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %