Tlačiť
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Veratrylamine
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 59.77 EUR
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Mw: 167.21
Teplota varu: 281…284 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.1 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008116
Číslo CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
OSN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %