Tlačiť
p-Tolylacetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 71.7 EUR
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
p-Tolylacetic acid 99%
p-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Mw: 150.18
Teplota varu: 265…267 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004353
Číslo CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %