Tlačiť
m-Tolylacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 36.85 EUR
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
m-Tolylacetic acid 97%
m-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Mw: 150.18
Teplota tavenia: 61…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004340
Číslo CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %