Tlačiť
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
138850050 138850250
ACRO138850050EA 72.9 EUR
ACRO138850050 ACRO138850250
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Mw: 142.18
Teplota tavenia: 136…139 °C
Číslo MDL: MFCD00005435
Číslo CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %