Tlačiť
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 166.87 EUR
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂S
Teplota varu: 365 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 151…154 °C
Hustota: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004921
Číslo CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %