Tlačiť
3-Pyridylmethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
132000050 132001000
ACRO132000050EA 30.12 EUR
ACRO132000050 ACRO132001000
3-Pyridylmethanol 98%
3-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 259 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1.124 g/cm³
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006407
Číslo CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %