Tlačiť
2-Pyridylmethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
131990250 131991000
ACRO131990250EA 65.78 EUR
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridylmethanol 98%
2-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 223
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006348
Číslo CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %