Tlačiť
Propiolic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 132.59 EUR
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Propiolic acid 98%
Propiolic acid
Vzorec: C₃H₂O₂
Mw: 70.05
Teplota varu: 153…157 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004360
Číslo CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
OSN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08006
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %