Tlačiť
Phthalaldehyde 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
131080050 131080250 131081000 131085000
ACRO131080050EA 95.07 EUR
ACRO131080050 ACRO131080250 ACRO131081000 ACRO131085000
Phthalaldehyde 98+%
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 83…84 °C (1hPa)
Teplota tavenia: 54…57 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003335
Číslo CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.0 %