Tlačiť
Phenylpropiolic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenylacetylenecarboxylic acid, Phenylpropynoic acid, 3-Phenylpropiolic acid
130850050 130850250
ACRO130850050EA 52.15 EUR
ACRO130850050 ACRO130850250
Phenylpropiolic acid 97%
Phenylpropiolic acid
Vzorec: C₉H₆O₂
Teplota varu: 294 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136…139 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004361
Číslo CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g