Tlačiť
4-Phenoxyaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-4-phenoxybenzol
130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 90.53 EUR
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Phenoxyaniline 97%
4-Phenoxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Mw: 185.23
Teplota varu: 140 °C (3hPa)
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007862
Číslo CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %