Tlačiť
Oleyl alcohol ca, 60%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
129530010 129530025
ACRO129530010EA 93.06 EUR
ACRO129530010 ACRO129530025
Oleyl alcohol ca, 60%, Technical Grade
Oleyl alcohol
Vzorec: C₁₈H₃₆O
Teplota varu: 207 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002993
Číslo CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical