Tlačiť
Dimethyl sulphone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 45.73 EUR
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethyl sulphone 98%
Dimethyl sulphone
Vzorec: C₂H₆O₂S
Teplota varu: 238 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 107…111 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007566
Číslo CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %