Tlačiť
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
125940050 125940250 125940010
ACRO125940050EA 179.85 EUR
ACRO125940050 ACRO125940250 ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Mw: 161.2
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005620
Číslo CAS: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)