Tlačiť
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
121490250 121491000
ACRO121490250EA 38.23 EUR
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₇NO₃
Teplota varu: 415 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 140…145 °C
Číslo MDL: MFCD00005899
Číslo CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %