Tlačiť
Furfuryl mercaptan 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119810250 119811000
ACRO119810250EA 63.78 EUR
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Vzorec: C₅H₆OS
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Číslo MDL: MFCD00003254
Číslo CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
OSN: 1228
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %