Tlačiť
Furfurylalkohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Furyl)methanol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 89.33 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Furfurylalkohol 98%
Furfurylalkohol
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 170 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003252
Číslo CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
OSN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %