Tlačiť
Ethyl phenylpropiolate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
118850050 118850250
ACRO118850050EA 49.27 EUR
ACRO118850050 ACRO118850250
Ethyl phenylpropiolate 98%
Ethyl phenylpropiolate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Mw: 174.2
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 60
Hustota: 1.05 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009185
Číslo CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %