Tlačiť
Ethylchlorformiát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid ethyl ester
118255000 118250025
ACRO118255000EA 165.26 EUR
ACRO118255000 ACRO118250025
Ethylchlorformiát 99%
Ethylchlorformiát
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 94 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 1,135 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000644
Číslo CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
OSN: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (diethyl carbonate)
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2