Tlačiť
Ethylchloracetát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 84.12 EUR
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Ethylchloracetát 99%
Ethylchloracetát
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Mw: 122.55
Teplota varu: 142…145 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1.15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000932
Číslo CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
OSN: 1181
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03818
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %