Tlačiť
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 59.37 EUR
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota varu: 375 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 217…222 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002358
Číslo CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %