Tlačiť
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
113640050 113640250
ACRO113640050EA 116.73 EUR
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Mw: 177.03
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 162…163 °C
Číslo MDL: MFCD00007723
Číslo CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %