Tlačiť
Dibenzothiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dibenzo[b,d]thiophene
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 60.17 EUR
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophene 98%
Dibenzothiophene
Vzorec: C₁₂H₈S
Teplota varu: 332…333 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 97…100 °C
Hustota: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Teplota vzplanutia: 170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004969
Číslo CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %