Tlačiť
trans-Cinnamaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 94.67 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 250…252 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –7,5 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007000
Číslo CAS: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319