Tlačiť
Benzoxazole 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 79.82 EUR
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazole 97+%
Benzoxazole
Vzorec: C₇H₅NO
Teplota varu: 182…185 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005765
Číslo CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)