Tlačiť
7-Azaindole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 150.82 EUR
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 270 °C (1004HPA)
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005606
Číslo CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %