Tlačiť
4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Aminophenyl ether, 4,4'-Oxydianiline, 4,4-Oxydianiline, Bis(4-aminophenyl) ether, 4-Aminophenyl ether
104330250 104331000 104335000
ACRO104330250EA 46.93 EUR
ACRO104330250 ACRO104331000 ACRO104335000
4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
4,4'-Diaminodiphenyl ether
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
Teplota varu: 190 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 189…193 °C
Teplota vzplanutia: 218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007863
Číslo CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)