Tlačiť
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 35.37 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃
Mw: 109.13
Teplota varu: 283
Teplota tavenia: 155…160 °C
Číslo MDL: MFCD00006101
Číslo CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %