Tlačiť
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 103.34 EUR
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 82…85 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006360
Číslo CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
OSN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA