Tlačiť
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 120.74 EUR
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 151 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 108…110 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004678
Číslo CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
OSN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)