Tlačiť
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 52.95 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota varu: 85…90 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 1,575 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006264
Číslo CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)