Tlačiť
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 105.9 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Teplota tavenia: 219…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006090
Číslo CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %