Tlačiť
Petrolether, 60…95 °C, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
87125.320EA 71.7 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Petrolether, 60…95 °C, TECHNICAL
Ropný líh
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm