Dowex® 50WX8 (H) (strongly acidic cation exchanger), Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05221.0250EA
337.17
EUR
1.05221.0250
Dowex® 50WX8 (H) (strongly acidic cation exchanger), Supelco®
Dowex® 50WX8 (H)
Číslo MDL:
MFCD00132726 Číslo CAS: 11119-67-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Description | light yellow to brown spherules |
Particle size (0,09-0,25 mm) | ≥ 70.0 % |
Total capacity | ≥ 1.7 mol/l |