(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol, (S)-1-Phenylethane-1,2-diol, (S)-(+)-Phenylethane-1,2-diol, (S)-(+)-α,β-Dihydroxyethylbenzene
L09836.03
L09836.MD
L09836.03EA
76.61
EUR
L09836.03
L09836.MD
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Purity: 97%
CAS No.: 25779-13-9
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00066256
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Teplota varu: 272…274 °C Teplota tavenia: 64…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066256 Číslo CAS: 25779-13-9 |