Tlačiť
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
204910010 204910100
ACRO204910010EA 119.53 EUR
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Vzorec: C₅H₉NO₃
Teplota tavenia: 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005252
Číslo CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)