Tlačiť
L-prolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5607-100G P5607-1KG P5607-25G
SIALP5607-100GEA 420.38 EUR
SIALP5607-100G SIALP5607-1KG SIALP5607-25G
L-prolin, Sigma-Aldrich®
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064318
Číslo CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871