Tlačiť
L-prolin
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
A1707.0100 A1707.1000
A1707.0100EA 83.32 EUR
A1707.0100 A1707.1000
L-prolin
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Mw: 115.13
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 220…222 °C
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064318
Číslo CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871