L-prolin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10199.14
A10199.22
A10199.36
A10199.14EA
49.74
EUR
A10199.14
A10199.22
A10199.36
L-prolin ≥99%
L-prolin
Purity: 99%
CAS No.: 147-85-3
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 80810
Merck Reference: 14,7780
Optical Rotation: -84° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064318
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Teplota varu: 245 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.) Hustota: 1,36 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064318 Číslo CAS: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 14,7780 |