(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
L(+)-Mandelic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A15061.06
A15061.14
A15061.22
A15061.06EA
37.01
EUR
A15061.06
A15061.14
A15061.22
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
(S)-(+)-Mandelic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 17199-29-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 2208678
Vzorec:
C₈H₈O₃ Mw: 152.15 Teplota varu: 322 Teplota tavenia: 131…135 °C Hustota: 1.349 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >190 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004495 Číslo CAS: 17199-29-0 EINECS: 241-240-8 |