Tlačiť
(R)-(-)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
154210-25G 154210-5G
SIAL154210-25GEA 89.73 EUR
SIAL154210-25G SIAL154210-5G
(R)-(-)-Mandelic acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 130…132 °C
Hustota: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >190 °C
Číslo MDL: MFCD00064251
Číslo CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6